Imprimer
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L09427.06 L09427.14
L09427.06EA 54.8 EUR
L09427.06 L09427.14
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique 98%
(S)-(-)-Acide 2-chloropropionique
Purity: 99% CAS No.: 29617-66-1 Molecular Formula: C3H5ClO2 Formula Weight: 108.53 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.4345 Melting Point: 4° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 1720257 UN No.: 2511 MDL No.: MFCD00064205
Formule: H₃CCHClCOOH
Point d'ébullition: 187 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,270
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064205
Numéro CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
ONU: 2511
ADR: 8,III