(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique 98%, >85% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Bromopropanoic acid
277910050
277910250
277911000
ACRO277910050EA
35.2
EUR
ACRO277910050
ACRO277910250
ACRO277911000
(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique 98%, >85% ee
(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique
Formule:
H₃CBrCHCOOH Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 1.7 g/cm³ Point d'éclair: 100 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00137325 Numéro CAS: 32644-15-8 ONU: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥80 % (Typically) |
Specific optical rotation | -24° to -30° (20°C, 589 nm) (neat) |