Nickel (II) sulfate heptahydraté DIN 50970 pour analyses, pour plaquage au nickel
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
270550010
270552500
ACRO270550010EA
150
EUR
ACRO270550010
ACRO270552500
Nickel (II) sulfate heptahydraté DIN 50970 pour analyses, pour plaquage au nickel
Nickel (II) sulfate heptahydraté
Formule:
NiO₄S·7H₂O Point de fusion: 99 °C Densité: ~ 2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149814 Numéro CAS: 10101-98-1 EINECS: 232-104-9 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green to dark green Powder or crystals or needles |
Titration Complexometric | 20 to 21 % (Ni) |
Arsenic (As) | ≤10 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Cobalt (Co) | ≤5000 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4) |