Imprimer
Nickel (II) sulfate hexahydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 102 EUR
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Nickel (II) sulfate hexahydraté 99% pour analyses
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
Point de fusion: 53 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm