Imprimer
Fer (II) sulfate heptahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
P015.1 P015.2 P015.5
ROTHP015.1EA 40.9 EUR
ROTHP015.1 ROTHP015.2 ROTHP015.5
Fer (II) sulfate heptahydraté
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Point de fusion: 64
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091