Imprimer
Fer (II) sulfate heptahydraté 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24244.232EA 31.9 EUR
24244.232 24244.298 24244.460
Fer (II) sulfate heptahydraté 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Point de fusion: 64
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 105.0 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 4.0
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cr (Chromium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.1 %
Mn (Manganese) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test