Imprimer
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥96%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24237.294EA 44.5 EUR
24237.294 24237.363
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥96%, TECHNICAL
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %