Imprimer

Fer (II) sulfate heptahydraté

Fournisseur: LOHMANN
Attention

Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate

501022005500C2 522005007 501022004600A4
LOHM501022005500C2EA 0 EUR
LOHM501022005500C2 LOHM522005007 LOHM501022004600A4
Fer (II) sulfate heptahydraté
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Point de fusion: 64
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR