Fer (II) sulfate heptahydraté
Fournisseur: LOHMANN
|
Attention
|
359046.9025
359046.9050
3590460.9025
LOHM359046.9025EA
0
EUR
LOHM359046.9025
LOHM359046.9050
LOHM3590460.9025
Fer (II) sulfate heptahydraté
Fer (II) sulfate heptahydraté
Formule:
FeSO₄·7H₂O Point de fusion: 64 °C Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149719 Numéro CAS: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...