Imprimer
Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10816.06 10816.18 10816.30
10816.06EA 74.6 EUR
10816.06 10816.18 10816.30
Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Purity: 99.9985% CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.05 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C
Point de fusion: 56.7 °C
Densité: 2.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,6513