Imprimer
Fer (III) nitrate nonahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
202490010 202492500 202490050
ACRO202490010EA 136 EUR
ACRO202490010 ACRO202492500 ACRO202490050
Fer (III) nitrate nonahydraté 99+% pour analyses
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1,68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light purple Adhering crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid ≤0.3 % (HNO3)