Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
239267-100G
239267-500G
239267-100GEA
111
EUR
239267-100G
239267-500G
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98% ACS, Fluka™
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule:
Co(NO₃)₂·6H₂O MW: 291.03 g/mol Point d'ébullition: Déc. (en chauffant) Point de fusion: 55…56 °C Densité: 1.87 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149647 Numéro CAS: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 ONU: 1477 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,02469 |
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance | complying |
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.05 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.15 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.01 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |