Imprimer
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥96%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
22910.264EA 113 EUR
22910.264 22910.468
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥96%, TECHNICAL
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %