Imprimer
Chlorure de rhodium (III) hydraté 38% Rh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
195520010 195520050
ACRO195520010EA 1050 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Chlorure de rhodium (III) hydraté 38% Rh
Chlorure de rhodium (III) hydraté
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
ONU: 3260
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)