Imprimer
Nickel (II) chlorure hexahydraté 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
207670020 207670250 207675000
ACRO207670020EA 270 EUR
ACRO207670020 ACRO207670250 ACRO207675000
Nickel (II) chlorure hexahydraté 97%
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥96.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm