Imprimer
Iridium (III) chlorure hydraté ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
11030.03 11030.06 11030.14 11030.18
11030.03EA 587 EUR
11030.03 11030.06 11030.14 11030.18
Iridium (III) chlorure hydraté ≥99.8% (base métaux)
Iridium (III) chlorure hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 14996-61-3 Molecular Formula: IrCl3.xH2O Formula Weight: 298.56(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Black Odour: Odourless Solubility: Soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149750
Formule: Cl₃Ir·xH₂O
Densité: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149750
Numéro CAS: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5088