Fer (III) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
P742.1
P742.2
P742.5
ROTHP742.1EA
0
EUR
ROTHP742.1
ROTHP742.2
ROTHP742.5
Fer (III) chlorure hexahydraté
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule:
FeCl₃·6H₂O Point d'ébullition: 280…285 °C (1013 hPa) Point de fusion: 37 °C Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149712 Numéro CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 ONU: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |