Imprimer
Fer (III) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7119.1 7119.2 7119.5
ROTH7119.1EA 0 EUR
ROTH7119.1 ROTH7119.2 ROTH7119.5
Fer (III) chlorure hexahydraté
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
Point d'ébullition: 280…285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM