Fer (III) chlorure hexahydraté 97-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
0682-1KGEA
227
EUR
0682-1KG
0682-2.5KG
0682-500G
Fer (III) chlorure hexahydraté 97-102% ACS
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule:
FeCl₃·6H₂O Point d'ébullition: 280 – 285 °C (1013 hPa) Point de fusion: 37 °C Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149712 Numéro CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 ONU: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Résultats des tests de spécification
Calcium | <0.01% |
Copper | ≤0.003% |
Ferrous Iron | ≤0.002% |
Insolubles | ≤0.01% |
Magnesium | ≤ 0.005% |
Nitrate | ≤0.01% |
Phosphorus Compounds (as PO₄) | ≤0.01% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 97 – 102% |
Sodium | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.01% |
Zinc | ≤0.003% |