Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
255599-100G 255599-500G 255599-5G 255599-25KG
255599-100GEA 97.7 EUR
255599-100G 255599-500G 255599-5G HONC255599-25KG
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98% ACS, Fluka™
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Point d'ébullition: 110 Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.1 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %