Imprimer
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10692.09 10692.18
10692.09EA 109 EUR
10692.09 10692.18
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Purity: 99.998% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: ClCo2.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.924 Appearance: Red-purple Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,924
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437