Imprimer
Manganèse (II) sulfate tétrahydraté 99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Manganese sulphate tetrahydrate, Manganous sulphate tetrahydrate
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 42.2 EUR
B22081.22 B22081.36
Manganèse (II) sulfate tétrahydraté 99% (base métaux)
Manganèse (II) sulfate tétrahydraté
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Formule: MnO₄S·4H₂O
MW: 223.06 g/mol
Densité: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149160
Numéro CAS: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9 III