Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
25300.290EA 79.8 EUR
25300.290 25300.368
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Point de fusion: 700
Densité: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm