Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
A11809.0E A11809.36
A11809.0EEA 155 EUR
A11809.0E A11809.36
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥97%
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formule: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Point de fusion: 700
Densité: 2.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763