Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté 98.0-101.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
33341.36 33341.A3
33341.36EA 57.5 EUR
33341.36 33341.A3
Manganèse (II) sulfate monohydraté 98.0-101.0% ACS
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Physical Form: Powder Density: 2.95 pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formule: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Point de fusion: 700
Densité: 2.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5739