Manganèse (II) nitrate hydraté ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Manganous nitrate hydrate
87848.22
87848.36
87848.22EA
57.9
EUR
87848.22
87848.36
Manganèse (II) nitrate hydraté ≥99.98% (base métaux)
Manganèse (II) nitrate hydraté
Purity: 99.98%
CAS No.: 15710-66-4
Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 178.95(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
Merck Reference: 14,5733
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149788
Formule:
Mn(NO₃)₂·H₂O MW: 196.96 g/mol Point de fusion: ∼ 26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149788 Numéro CAS: 15710-66-4 EINECS: 233-828-8 ONU: 2724 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5733 |