Imprimer
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18521.0B A18521.30
A18521.0BEA 146 EUR
A18521.0B A18521.30
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté ≥98%
Manganèse (II) nitrate tetrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 20694-39-7 Molecular Formula: MnN2O6.4H2O Formula Weight: 251.01 (178.95anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 26° UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149789
Formule: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Point de fusion: ∼26 °C
Densité: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149789
Numéro CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
ONU: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5733