Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
T881.1 T881.2
ROTHT881.1EA 51.5 EUR
ROTHT881.1 ROTHT881.2
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751