Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0276.1 0276.2 0276.3
ROTH0276.1EA 0 EUR
ROTH0276.1 ROTH0276.2 ROTH0276.3
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: 1190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751