Manganèse (II) chlorure tétrahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05927.0100
1.05927.1000
1.05927.0100EA
47.7
EUR
1.05927.0100
1.05927.1000
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule:
MnCl₂·4H₂O MW: 197.9 g/mol Point d'ébullition: 1190 Point de fusion: 58…59 °C Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149792 Numéro CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05751 |
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
pH-value (5 %; water; 25 °C) | 3.5 - 6.0 |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.005 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.001 % |
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄) | ≤ 0.2 % |
Substances reducing potassium permanganate (as O) | ≤ 0.0005 % |
Corresponds to ACS |