Imprimer
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 136 EUR
1.02487.1000 1.02487.9050
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Formule: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45 g/mol
Point de fusion: 85
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242