Imprimer
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
42114.22 42114.36
42114.22EA 75.5 EUR
42114.22 42114.36
Chrome (III) chlorure hexahydraté ≥99.5%
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Purity: 99.5% min CAS No.: 10060-12-5 Molecular Formula: CrCl3.6H2O Formula Weight: 266.45 (158.35anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.76 Appearance: Dark green to black Odour: Odourless Melting Point: 83° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149660
Formule: CrCl₃·6H₂O
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,76
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2222