Scandium (III) nitrate hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Trinitric acid scandium salt hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Scandium trinitrate hydrate
11221.03
11221.06
11221.03EA
177
EUR
11221.03
11221.06
Scandium (III) nitrate hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Scandium (III) nitrate hydraté
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-60-6
Molecular Formula: Sc(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 230.97(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011220
Formule:
Sc(NO₃)₃·xH₂O MW: 230.97 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011220 Numéro CAS: 107552-14-7 EINECS: 236-701-5 ONU: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,8392 |