Yttrium (III) chlorure hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 12741-05-8
Molecular Formula: Cl3Y.xH2O
Formula Weight: 195.26(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.18
Appearance: White to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00149941
Formule:
Cl₃Y·H₂O Densité: 2,18 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149941 Numéro CAS: 12741-05-8 EINECS: 233-801-0 Merck Index: 14,10107 |