Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29247.292EA 47.5 EUR
29247.292 29247.361
Zinc sulfate heptahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm