Imprimer
Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11138.09 11138.18
11138.09EA 76.4 EUR
11138.09 11138.18
Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Zinc sulphate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 16788-42-4 Molecular Formula: O4SZn.xH2O Formula Weight: 161.43(anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° Merck Reference: 14,10159 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011302
Formule: ZnSO₄·xH₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 16788-42-4
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159