Cadmium (II) sulfate hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
A10168.0EEA
562
EUR
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
Cadmium (II) sulfate hydraté 98%
Cadmium (II) sulfate hydraté
Purity: 98%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Refractive Index: 1.565
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00151655
Formule:
CdO₄S·H₂O Point de fusion: 41.5 °C trans pt Densité: 3.08 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151655 Numéro CAS: 15244-35-6 EINECS: 233-331-6 ONU: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1627 |