Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
P024.1 P024.2
ROTHP024.1EA 34.9 EUR
ROTHP024.1 ROTHP024.2
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682