Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
8175.1 8175.2 8175.5
ROTH8175.1EA 0 EUR
ROTH8175.1 ROTH8175.2 ROTH8175.5
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682