Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
1.02787.1000 1.02787.5000 1.02787.9050
1.02787.1000EA 389 EUR
1.02787.1000 1.02787.5000 1.02787.9050
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682