Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
0330-2.5KGEA 198 EUR
0330-2.5KG 0330-500G
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98-102% ACS
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%