Imprimer
Cuivre (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10701.14 10701.22
10701.14EA 126 EUR
10701.14 10701.22
Cuivre (II) sulfate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cuivre (II) sulfate hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 23254-43-5 Molecular Formula: CuSO4.xH2O Formula Weight: 159.60(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless pH: 4 Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149682
Formule: CuO₄S·H₂O
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149682
Numéro CAS: 23254-43-5
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 14,2653