Cuivre (II) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
10699.06
10699.14
10699.22
10699.36
10699.06EA
30.9
EUR
10699.06
10699.14
10699.22
10699.36
Cuivre (II) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cuivre (II) nitrate hydraté
Purity: 99.999%
CAS No.: 13778-31-9
Molecular Formula: CuN2O6.xH2O
Formula Weight: 187.55(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149669
Formule:
CuN₂O₆·H₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149669 Numéro CAS: 13778-31-9 EINECS: 221-838-5 ONU: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2643 |