Imprimer
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
0255.1 0255.2 0255.3
ROTH0255.1EA 0 EUR
ROTH0255.1 ROTH0255.2 ROTH0255.3
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671