Imprimer
Cuivre (II) nitrate trihydraté zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
06172.0600 06172.2600 06172.3600
KRAF06172.0600EA 0 EUR
KRAF06172.0600 KRAF06172.2600 KRAF06172.3600
Cuivre (II) nitrate trihydraté zA
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6 g/mol
Point de fusion: 114
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671