Imprimer
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
12837-1KGEA 110 EUR
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253001
Numéro CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,02671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Assay of Cu Min. 26 %
Water insoluble matter Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %