Imprimer
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 133 EUR
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 98+% ACS
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253001
Numéro CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %