Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12458.22 12458.36 12458.A3
12458.22EA 43.4 EUR
12458.22 12458.36 12458.A3
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99+% ACS
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Purity: 99+% CAS No.: 10125-13-0 Molecular Formula: CuCl2.2H2O Formula Weight: 170.48 (134.45anhy) Physical Form: Granular Density: 2.510 pH: 3.0-3.8 Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00149674
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 2,510
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633