Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99%, en poudre, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
405840050 405845000 405840025
ACRO405840050EA 21.5 EUR
ACRO405840050 ACRO405845000 ACRO405840025
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99%, en poudre, très pur
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm