Imprimer
Cérium (IV) sulfate hydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 867 EUR
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cérium (IV) sulfate hydraté ≥98%
Cérium (IV) sulfate hydraté
Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427
Formule: CeO₈S₂·H₂O
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Densité: 3,01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: ,
Merck Index: 14,1990